Tlačiť
2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-2-(methylsulphonyl)-4-nitrobenzene, 4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)nitrobenzene
PC2625-1G PC2625-5G
APOSPC2625-1GEA 44.93 EUR
APOSPC2625-1G APOSPC2625-5G
2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
2-Fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₆FNO₄S
Mw: 219.19 g/mol
Teplota tavenia: 128…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458079
Číslo CAS: 914636-41-2