Tlačiť
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-1-fluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
PC2624-1G PC2624-5G
APOSPC2624-1GEA 132.77 EUR
APOSPC2624-1G APOSPC2624-5G
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 99%
5-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₆BrFO₂S
Teplota tavenia: 95…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458078
Číslo CAS: 914636-38-7