Tlačiť
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Chloroformyl)-4-fluoronitrobenzene, 3-(Chlorocarbonyl)-4-fluoronitrobenzene
PC2622-1G PC2622-5G
APOSPC2622-1GEA 108.3 EUR
APOSPC2622-1G APOSPC2622-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClFNO₃
Teplota varu: 128…130 °C (2,5 mm Hg)
Teplota tavenia: 60…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458077
Číslo CAS: 709-46-6
OSN: 3261
ADR: 8,III