Tlačiť
2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [5-(Trifluoromethyl)fur-2-yl]methanol, 5-(Trifluoromethyl)furfuryl alcohol
PC2621-1G PC2621-250MG
APOSPC2621-1GEA 539.91 EUR
APOSPC2621-1G APOSPC2621-250MG
2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 95%
2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
Vzorec: C₆H₅F₃O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08060542
Číslo CAS: 65865-28-3
OSN: 1986
ADR: 3+6.1,III