Tlačiť
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2607-1G PC2607-250MG
APOSPC2607-1GEA 59.77 EUR
APOSPC2607-1G APOSPC2607-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458073
Číslo CAS: 178546-34-4