Tlačiť
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2592-1G PC2592-25G PC2592-5G
APOSPC2592-1GEA 58.56 EUR
APOSPC2592-1G APOSPC2592-25G APOSPC2592-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₂O₂
Teplota tavenia: 130…133 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04972707
Číslo CAS: 150444-95-4