Tlačiť
α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3-Fluorophenyl)-N-methylethylamine
PC2543-1G PC2543-5G
APOSPC2543-1GEA 107.9 EUR
APOSPC2543-1G APOSPC2543-5G
α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
α,N-Dimethyl-3-fluorobenzylamine
Vzorec: C₉H₁₂FN
Mw: 153.197 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784285
Číslo CAS: 820209-02-7