Tlačiť
Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene) 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,2-Dichloro-3,3,4,4-tetrafluorocyclobut-1-ene
PC2518-5G PC2518-1G
APOSPC2518-5GEA 537.1 EUR
APOSPC2518-5G APOSPC2518-1G
Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene) 97%
Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene)
Vzorec: C₄Cl₂F₄
Teplota varu: 67,1 °C (760 mm Hg)
Teplota tavenia: –43 °C
Hustota: 1,534 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00019268
Číslo CAS: 377-93-5
OSN: 2810
ADR: 6.1,III