Tlačiť
3,4-Difluoropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2502-1G PC2502-250MG
APOSPC2502-1GEA 484.16 EUR
APOSPC2502-1G APOSPC2502-250MG
3,4-Difluoropyridine
3,4-Difluoropyridine
Vzorec: C₅H₃F₂N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114246
Číslo CAS: 82878-63-5
OSN: 1993
ADR: 3,III