Tlačiť
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylene-1,2-diamine
PC2478-1G PC2478-5G
APOSPC2478-1GEA 141.8 EUR
APOSPC2478-1G APOSPC2478-5G
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
4-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₆BrF₃N₂O
Mw: 271.035 g/mol
Teplota tavenia: 39…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07777124
Číslo CAS: 156425-07-9