Tlačiť
2,4-Dimethyl-3-fluorobromobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,4-Dimethyl-3-fluoro-bromobenzene
PC2447-1G PC2447-500MG PC2447-5G
APOSPC2447-1GEA 355.3 EUR
APOSPC2447-1G APOSPC2447-500MG APOSPC2447-5G
2,4-Dimethyl-3-fluorobromobenzene
2,4-Dimethyl-3-fluorobromobenzene
Vzorec: C₈H₈BrF
Mw: 203.052 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079714
Číslo CAS: 26584-26-9