Tlačiť
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2438-1G PC2438-500MG
APOSPC2438-1GEA 274.77 EUR
APOSPC2438-1G APOSPC2438-500MG
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane 95%
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Vzorec: C₄H₈BrF
Teplota varu: 95…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972692
Číslo CAS: 19869-78-4
OSN: 1993
ADR: 3,III