Tlačiť
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2382-5G PC2382-25G
APOSPC2382-5GEA 278.78 EUR
APOSPC2382-5G APOSPC2382-25G
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClF₂O₃S
Teplota varu: 233…234 °C
Hustota: 1,509 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 97,8 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094157
Číslo CAS: 351003-38-8
OSN: 3265
ADR: 8,II