Tlačiť
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1,1-difluoro-1-phenylethane, β,β-Difluorophenethyl bromide
PC2359-1G PC2359-250MG
APOSPC2359-1GEA 489.37 EUR
APOSPC2359-1G APOSPC2359-250MG
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₇BrF₂
Teplota varu: 55…56 °C (2 mm Hg)
Teplota tavenia: –26…–24 °C
Hustota: 1,534 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07777119
Číslo CAS: 108661-89-8