Tlačiť
1,1,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2258-1G PC2258-5G
APOSPC2258-1GEA 300.04 EUR
APOSPC2258-1G APOSPC2258-5G
1,1,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
1,1,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
Vzorec: C₃H₂F₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08457545
Číslo CAS: 4556-24-5
OSN: 3161
ADR: 2.1,