Tlačiť
Dibromo(fluoro)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2253M-1G PC2253M-5G PC2253M-250MG
APOSPC2253M-1GEA 162.05 EUR
APOSPC2253M-1G APOSPC2253M-5G APOSPC2253M-250MG
Dibromo(fluoro)acetic acid 97%
Dibromo(fluoro)acetic acid
Vzorec: C₂HBr₂FO₂
Teplota varu: 130 °C (60 mm Hg)
Teplota tavenia: 40…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00069082
Číslo CAS: 353-99-1
OSN: 3261
ADR: 8,III