Tlačiť
3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2239-1G PC2239-250MG
APOSPC2239-1GEA 238.73 EUR
APOSPC2239-1G APOSPC2239-250MG
3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₄F₆O₂
Mw: 258.117 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07779330
Číslo CAS: 133804-66-7