Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC2213-25G PC2213-5G
APOSPC2213-25GEA 557.58 EUR
APOSPC2213-25G APOSPC2213-5G
3-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
3-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₄F₆O₃S
Mw: 294.171 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784329
Číslo CAS: 199188-30-2