Tlačiť
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane) 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,1,1,2,2,3,3,5,5,5-Decafluoro-2-iodo-2-(trifluoromethyl)pentane, 2-Iodoperfluoro(2-methylpentane)
PC2151G-1G PC2151G-5G
APOSPC2151G-1GEA 66.59 EUR
APOSPC2151G-1G APOSPC2151G-5G
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane) 97%
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane)
Vzorec: C₆F₁₃I
Teplota varu: 115 °C
Hustota: 2,14 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082619
Číslo CAS: 102780-88-1