Tlačiť
Ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-2-naphthoate ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC210131-1G PC210131-250MG
APOSPC210131-1GEA 1204.09 EUR
APOSPC210131-1G APOSPC210131-250MG
Ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-2-naphthoate ≥98%
Ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-2-naphthoate
Vzorec: C₁₃H₁₁FO₃
Mw: 234.223 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13181239
Číslo CAS: 1093073-40-5