Tlačiť
3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC210130-100MG PC210130-250MG
APOSPC210130-100MGEA 543.16 EUR
APOSPC210130-100MG APOSPC210130-250MG
3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid ≥98%
3-(Difluoromethoxy)cyclobutane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₈F₂O₃
Mw: 166.123 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28383706
Číslo CAS: 1803603-34-0