Tlačiť
3-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC210128-100MG PC210128-1G PC210128-250MG
APOSPC210128-100MGEA 285.2 EUR
APOSPC210128-100MG APOSPC210128-1G APOSPC210128-250MG
3-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one ≥98%
3-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one
Vzorec: C₅H₆F₂N₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17240576
Číslo CAS: 1048018-91-2