Tlačiť
8-Chloro-3-(2,6-dichlorophenyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC210081-1G PC210081-500MG
APOSPC210081-1GEA 845.18 EUR
APOSPC210081-1G APOSPC210081-500MG
8-Chloro-3-(2,6-dichlorophenyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
8-Chloro-3-(2,6-dichlorophenyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
Vzorec: C₁₄H₆Cl₃F₃N₂
Mw: 365.565 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28506330
Číslo CAS: 1708126-02-6