Tlačiť
(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC210078-1G PC210078-500MG
APOSPC210078-1GEA 1015.82 EUR
APOSPC210078-1G APOSPC210078-500MG
(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₇Cl₃F₃NO₂
Mw: 384.565 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28369722
Číslo CAS: 1656294-84-6