Tlačiť
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC210074-1G PC210074-500MG
APOSPC210074-1GEA 1015.82 EUR
APOSPC210074-1G APOSPC210074-500MG
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₁₀H₈ClF₃N₄
Mw: 276.646 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28347881
Číslo CAS: 1644602-69-6