Tlačiť
2-Chloro-5-[8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-3-yl]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC210069-1G PC210069-500MG
APOSPC210069-1GEA 641.3 EUR
APOSPC210069-1G APOSPC210069-500MG
2-Chloro-5-[8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-3-yl]pyridine
2-Chloro-5-[8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-3-yl]pyridine
Vzorec: C₁₃H₆Cl₂F₃N₃
Mw: 332.108 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28127035
Číslo CAS: 1630096-66-0