Tlačiť
Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC210066-1G PC210066-500MG
APOSPC210066-1GEA 322.05 EUR
APOSPC210066-1G APOSPC210066-500MG
Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Vzorec: C₁₈H₁₄ClF₃N₂O₄
Mw: 414.763 g/mol
Teplota tavenia: 179…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28127025
Číslo CAS: 1630103-73-9