Tlačiť
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC210039-500MG PC210039-1G PC210039-250MG
APOSPC210039-500MGEA 878.03 EUR
APOSPC210039-500MG APOSPC210039-1G APOSPC210039-250MG
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2,4-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
Mw: 251.025 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09261258
Číslo CAS: 935534-49-9