Tlačiť
Chromium(III) trifluoroacetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC2078E-5G PC2078E-1G
APOSPC2078E-5GEA 164.23 EUR
APOSPC2078E-5G APOSPC2078E-1G
Chromium(III) trifluoroacetate 97%
Chromium(III) trifluoroacetate
Vzorec: Cr(CF₃CO₂)₃
Mw: 391.042 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00069078
Číslo CAS: 16712-29-1