Tlačiť
5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methoxy-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)pentan-1-one, 4-(5-Methoxypentanoyl)benzotrifluoride, Fluvoxamine Maleate EP Impurity D, 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentan-1-one
PC2055-1G PC2055-25G PC2055-5G
APOSPC2055-1GEA 39.74 EUR
APOSPC2055-1G APOSPC2055-25G APOSPC2055-5G
5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
Vzorec: C₁₃H₁₅F₃O₂
Mw: 260.252 g/mol
Teplota tavenia: 42…43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06658173
Číslo CAS: 61718-80-7