Tlačiť
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201378-100MG PC201378-250MG
APOSPC201378-100MGEA 231.92 EUR
APOSPC201378-100MG APOSPC201378-250MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₈H₄ClF₃N₂
Mw: 220.579 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13189868
Číslo CAS: 932406-36-5