Tlačiť
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201370-250MG PC201370-1G
APOSPC201370-250MGEA 778.69 EUR
APOSPC201370-250MG APOSPC201370-1G
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₆F₂N₂
Mw: 144.122 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18384489
Číslo CAS: 913090-41-2