Tlačiť
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201363-250MG PC201363-1G PC201363-5G
APOSPC201363-250MGEA 46.47 EUR
APOSPC201363-250MG APOSPC201363-1G APOSPC201363-5G
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine 97%
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine
Vzorec: C₇H₆BrF₂N
Mw: 222.03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972477
Číslo CAS: 887585-99-1