Tlačiť
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201326-250MG PC201326-1G
APOSPC201326-250MGEA 34.97 EUR
APOSPC201326-250MG APOSPC201326-1G
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆FNO₂
Mw: 179.148 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09954940
Číslo CAS: 858515-66-9