Tlačiť
(R)-1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201325-1G PC201325-250MG PC201325-5G
APOSPC201325-1GEA 386.94 EUR
APOSPC201325-1G APOSPC201325-250MG APOSPC201325-5G
(R)-1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
(R)-1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₀F₃N·ClH
Mw: 225.639 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11100948
Číslo CAS: 856645-99-3