Tlačiť
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC201316-100MG PC201316-250MG
APOSPC201316-100MGEA 93.33 EUR
APOSPC201316-100MG APOSPC201316-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂NO
Mw: 224.003 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14584703
Číslo CAS: 832735-56-5