Tlačiť
2,4-Difluoro-3-methylaniline 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC201302-250MG PC201302-1G
APOSPC201302-250MGEA 76.61 EUR
APOSPC201302-250MG APOSPC201302-1G
2,4-Difluoro-3-methylaniline 96%
2,4-Difluoro-3-methylaniline
Vzorec: C₇H₇F₂N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09261073
Číslo CAS: 76350-70-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III