Tlačiť
Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201270-10G PC201270-1G PC201270-5G
APOSPC201270-10GEA 392.15 EUR
APOSPC201270-10G APOSPC201270-1G APOSPC201270-5G
Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate 95+%
Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
Mw: 247.061 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06204416
Číslo CAS: 612835-53-7