Tlačiť
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: H-4,4-DiF-Pro-OH
PC201261-250MG PC201261-1G
APOSPC201261-250MGEA 84.92 EUR
APOSPC201261-250MG APOSPC201261-1G
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 95+%
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₇F₂NO₂
Mw: 151.111 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10697866
Číslo CAS: 52683-81-5