Tlačiť
1-Chloro-3-fluoro-5-nitrobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC201258-1G PC201258-5G PC201258-25G
APOSPC201258-1GEA 29.8 EUR
APOSPC201258-1G APOSPC201258-5G APOSPC201258-25G
1-Chloro-3-fluoro-5-nitrobenzene 99%
1-Chloro-3-fluoro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Mw: 175.545 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11973918
Číslo CAS: 4815-64-9