Tlačiť
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201251-1G PC201251-5G
APOSPC201251-1GEA 82.92 EUR
APOSPC201251-1G APOSPC201251-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole
Vzorec: C₄HBrF₃NS
Mw: 232.022 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14702712
Číslo CAS: 41731-39-9