Tlačiť
Methyl 7-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201215-100MG PC201215-1G PC201215-250MG
APOSPC201215-100MGEA 267.57 EUR
APOSPC201215-100MG APOSPC201215-1G APOSPC201215-250MG
Methyl 7-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 97%
Methyl 7-fluoro-1H-indole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈FNO₂
Mw: 193.174 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06656840
Číslo CAS: 256935-98-5