Tlačiť
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC201194-100MG PC201194-250MG
APOSPC201194-100MGEA 536.35 EUR
APOSPC201194-100MG APOSPC201194-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid 95+%
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₅F₃O₃
Mw: 218.129 g/mol
Teplota tavenia: 94…95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13173376
Číslo CAS: 213598-05-1