Tlačiť
2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC201172-25G PC201172-5G PC201172-1G
APOSPC201172-25GEA 473.06 EUR
APOSPC201172-25G APOSPC201172-5G APOSPC201172-1G
2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Mw: 169.153 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD22055006
Číslo CAS: 1736-85-2