Tlačiť
3-Fluoro-2-methylpyridin-4-amine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201156-100MG PC201156-250MG PC201156-25MG
APOSPC201156-100MGEA 126.98 EUR
APOSPC201156-100MG APOSPC201156-250MG APOSPC201156-25MG
3-Fluoro-2-methylpyridin-4-amine 95+%
3-Fluoro-2-methylpyridin-4-amine
Vzorec: C₆H₇FN₂
Mw: 126.132 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18261569
Číslo CAS: 15931-21-2