Tlačiť
2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201155-100MG PC201155-1G PC201155-250MG
APOSPC201155-100MGEA 135.39 EUR
APOSPC201155-100MG APOSPC201155-1G APOSPC201155-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride 95+%
2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride
Vzorec: C₇H₄F₃NO·ClH
Mw: 211.569 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27923425
Číslo CAS: 1588441-22-8