Tlačiť
5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201127-100MG PC201127-250MG
APOSPC201127-100MGEA 33.13 EUR
APOSPC201127-100MG APOSPC201127-250MG
5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one
Vzorec: C₆H₅BrFNO
Mw: 206.012 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23135714
Číslo CAS: 1352152-46-5