Tlačiť
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC201103-100MG PC201103-250MG
APOSPC201103-100MGEA 44.86 EUR
APOSPC201103-100MG APOSPC201103-250MG
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 95+%
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
Mw: 151.138 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18394036
Číslo CAS: 1261861-91-9