Tlačiť
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201085-100MG PC201085-1G PC201085-250MG
APOSPC201085-100MGEA 48.47 EUR
APOSPC201085-100MG APOSPC201085-1G APOSPC201085-250MG
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride 95+%
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃N·ClH
Mw: 237.649 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09028131
Číslo CAS: 1228879-24-0