Tlačiť
2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC201074-1G PC201074-5G
APOSPC201074-1GEA 189.73 EUR
APOSPC201074-1G APOSPC201074-5G
2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
2-(3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Mw: 218.172 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13194442
Číslo CAS: 1214352-00-7